1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 95 EUR
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09891214
CAS nummer: 49660-93-7