Triethylboraat
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 65.9 EUR
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Triethylboraat
Triethylboraat
Formule: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Kookpunt: 117…118 °C
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012846
CAS nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II