2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 240 EUR
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236060
CAS nummer: 5980-97-2