3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5227-10G OR5227-5G OR5227-1G
APOSOR5227-10GEA 798 EUR
APOSOR5227-10G APOSOR5227-5G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055176
CAS nummer: 89260-46-8