6-Chloro-1-tetralone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 22 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Kookpunt: 150 °C/0,75mmHg
Smeltpunt: 31…32 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114377
CAS nummer: 26673-31-4