(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 70.2 EUR
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Kookpunt: 171…178 °C/10mmHg
Smeltpunt: 62…65 °C
Vlampunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001911
CAS nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1