3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 62.9 EUR
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.0200 g/mol
Smeltpunt: 174…177 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783047
CAS nummer: 40787-96-0