4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 52.6 EUR
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₄N₅I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787931
CAS nummer: 151266-23-8