1,3-Diphenylacetone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 65.8 EUR
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Diphenylacetone
1,3-Diphenylacetone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 330 °C
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004795
CAS nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0