4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 117 EUR
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Smeltpunt: 253…254 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09753581
CAS nummer: 2589-12-0