2-Methyl-m-anisic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 33.7 EUR
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Smeltpunt: 149…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094039
CAS nummer: 55289-06-0