3-Chlorothiophenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5234-1G OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-1GEA 0 EUR
APOSOR5234-1G APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Chlorothiophenol 96%
3-Chlorothiophenol
Formule: C₆H₅ClS
Kookpunt: 110 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004839
CAS nummer: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8,II