Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52342-1G OR52342-5G
APOSOR52342-1GEA 81.8 EUR
APOSOR52342-1G APOSOR52342-5G
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Formule: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074914
CAS nummer: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II