Ethyl malonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5235-50G OR5235-100G
APOSOR5235-50GEA 206 EUR
APOSOR5235-50G APOSOR5235-100G
Ethyl malonyl chloride 97%
Ethyl malonyl chloride
Formule: C₅H₇ClO₃
Kookpunt: 79…80 °C/25mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000736
CAS nummer: 36239-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II