1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52352-1G OR52352-5G
APOSOR52352-1GEA 0 EUR
APOSOR52352-1G APOSOR52352-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114582
CAS nummer: 876-33-5