(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52358-1G OR52358-5G
APOSOR52358-1GEA 0 EUR
APOSOR52358-1G APOSOR52358-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06809590
CAS nummer: 1187929-04-9