IOX1 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52383-1G OR52383-100MG OR52383-250MG
APOSOR52383-1GEA 804 EUR
APOSOR52383-1G APOSOR52383-100MG APOSOR52383-250MG
IOX1 95%
IOX1
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18417145
CAS nummer: 5852-78-8