1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52391-1G OR52391-5G
APOSOR52391-1GEA 24.6 EUR
APOSOR52391-1G APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839985
CAS nummer: 171290-52-1