3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 32.2 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
Kookpunt: 125 °C/0,03mmHg
Smeltpunt: 48…55 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003355
CAS nummer: 81028-92-4