2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52408-250MG OR52408-1G OR52408-5G
APOSOR52408-250MGEA 74.7 EUR
APOSOR52408-250MG APOSOR52408-1G APOSOR52408-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₈H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044206
CAS nummer: 561314-57-6