Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52413-5G OR52413-25G
APOSOR52413-5GEA 58.4 EUR
APOSOR52413-5G APOSOR52413-25G
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226199
CAS nummer: 73505-48-3