Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 346 EUR
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13152267
CAS nummer: 130369-36-7