2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 191 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078664
CAS nummer: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8,II