4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 198 EUR
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 126…128 °C/8mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053224
CAS nummer: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,II