3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 24.9 EUR
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Kookpunt: 164…168 °C/18mmHg
Smeltpunt: 26 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002952
CAS nummer: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0