Diacetyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Butanedione
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.8 EUR
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 88 °C
Smeltpunt: –4…–2 °C
Dichtheid: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44476 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008756
CAS nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable