2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 130 EUR
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204152
CAS nummer: 15253-89-1