Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52526-25G OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA 73.5 EUR
APOSOR52526-25G APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00273480
CAS nummer: 167690-53-1