3,5-Dihydroxytoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 187 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluene
3,5-Dihydroxytoluene
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 287…290 °C
Smeltpunt: 106…112 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002291
CAS nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2