2-Cyanoethyl acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 290 EUR
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Formule: C₆H₇NO₂
Kookpunt: 180 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013823
CAS nummer: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III