H-D-Ala-OiPr·HCl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-Alanine isopropyl ester hydrochloride, H-D-Ala-OiPr.HCl
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 242 EUR
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Formule: C₆H₁₃NO₂·HCl
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17976853
CAS nummer: 39613-92-8