5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52568-1G OR52568-5G OR52568-10G
APOSOR52568-1GEA 84.7 EUR
APOSOR52568-1G APOSOR52568-5G APOSOR52568-10G
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22415211
CAS nummer: 1363380-51-1