2-Amino-5-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 106 EUR
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Smeltpunt: 198…200 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007692
CAS nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8