2-Amino-3-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 32.2 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridine 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 221…222 °C
Smeltpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006320
CAS nummer: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III