2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52584-10G OR52584-5G OR52584-25G OR52584-100G
APOSOR52584-10GEA 0 EUR
APOSOR52584-10G APOSOR52584-5G APOSOR52584-25G APOSOR52584-100G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formule: C₂₉H₄₅P
Smeltpunt: 148…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411306
CAS nummer: 564483-19-8