6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 277 EUR
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₈N₂OS
Smeltpunt: 133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00139592
CAS nummer: 74630-73-2