Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 101 EUR
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formule: C₄₁H₄₀N₂O₄
MW: 624.781 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00237166
CAS nummer: 167393-62-6