Fmoc-Glu-OtBu 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52597-100G OR52597-25G
APOSOR52597-100GEA 182 EUR
APOSOR52597-100G APOSOR52597-25G
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fmoc-Glu-OtBu
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065648
CAS nummer: 84793-07-7