trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52599-10G OR52599-1G OR52599-5G
APOSOR52599-10GEA 0 EUR
APOSOR52599-10G APOSOR52599-1G APOSOR52599-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formule: C₂₄H₂₇NO₅
Smeltpunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151930
CAS nummer: 122996-47-8