Ethyl vanillate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5260-100G OR5260-1KG OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA 40.9 EUR
APOSOR5260-100G APOSOR5260-1KG APOSOR5260-500G
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.20 g/mol
Smeltpunt: 39…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017269
CAS nummer: 617-05-0