Fmoc-Sar-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, N-Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 144 EUR
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.33 g/mol
Smeltpunt: 115 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151926
CAS nummer: 77128-70-2