5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52607-1G OR52607-5G
APOSOR52607-1GEA 24.6 EUR
APOSOR52607-1G APOSOR52607-5G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11655928
CAS nummer: 1010120-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III