Methyl vanillate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 65.8 EUR
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 285…287 °C
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008438
CAS nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9