(-)-Diisopropyl-L-malate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 577 EUR
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Kookpunt: 236 °C
Dichtheid: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274300
CAS nummer: 83541-68-8