1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 65.9 EUR
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Kookpunt: 185…200 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002861
CAS nummer: 104-38-1