(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52644-1G OR52644-250MG
APOSOR52644-1GEA 125 EUR
APOSOR52644-1G APOSOR52644-250MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Formule: C₅₂H₄₄N₂O₂P₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684551
CAS nummer: 174810-09-4