2,5-Diaminotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52648-25G OR52648-5G OR52648-100G
APOSOR52648-25GEA 152 EUR
APOSOR52648-25G APOSOR52648-5G APOSOR52648-100G
2,5-Diaminotoluene 98%
2,5-Diaminotoluene
Formule: C₇H₁₀N₂
Smeltpunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035779
CAS nummer: 95-70-5
EINECS: 202-442-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III