3-Amino-N-isopropylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52660-1G OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA 78.9 EUR
APOSOR52660-1G APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045316
CAS nummer: 81882-62-4
EINECS: 279-842-8