3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 154 EUR
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Smeltpunt: 146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08721753
CAS nummer: 77201-15-1