(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 307 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Smeltpunt: 237…239 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045578
CAS nummer: 160647-74-5